Tlačiť
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: trans-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
OR17015-1G OR17015-25G OR17015-5G
APOSOR17015-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17015-1G APOSOR17015-25G APOSOR17015-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Teplota varu: 78…80 °C/18mmHg
Hustota: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03001702
Číslo CAS: 67579-81-1
OSN: 2735
ADR: 8,II