Tlačiť
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene, technická kvalita
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17014-5G OR17014-1G
APOSOR17014-5GEA 1025.27 EUR
APOSOR17014-5G APOSOR17014-1G
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene, technická kvalita
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
Vzorec: C₇H₁₀O
Teplota varu: 148…150 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001536
Číslo CAS: 2886-59-1
EINECS: 220-747-8
OSN: 1993
ADR: 3,III