Tlačiť
Trimethylsilane 99.99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17012-25G OR17012-5G
APOSOR17012-25GEA 721.62 EUR
APOSOR17012-25G APOSOR17012-5G
Trimethylsilane 99.99%
Trimethylsilane
Vzorec: C₃H₁₀Si
Teplota varu: 6,7 °C
Teplota tavenia: –135,9 °C
Hustota: 0,634 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039791
Číslo CAS: 993-07-7
OSN: 3161
ADR: 2.1,