Tlačiť
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-chloropicolinic acid
OR16996-1G OR16996-5G OR16996-25G
APOSOR16996-1GEA 24.91 EUR
APOSOR16996-1G APOSOR16996-5G APOSOR16996-25G
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Bromo-3-chloropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
Mw: 236.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12827552
Číslo CAS: 1189513-51-6