Tlačiť
α-Bromo-o-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)benzoic acid
OR16987-1G OR16987-25G OR16987-5G
APOSOR16987-1GEA 66.59 EUR
APOSOR16987-1G APOSOR16987-25G APOSOR16987-5G
α-Bromo-o-toluic acid 97%
α-Bromo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 145…150 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00090420
Číslo CAS: 7115-89-1
OSN: 3261
ADR: 8,II