Tlačiť
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16985-100MG OR16985-1G OR16985-5G OR16985-250MG
APOSOR16985-100MGEA 24.95 EUR
APOSOR16985-100MG APOSOR16985-1G APOSOR16985-5G APOSOR16985-250MG
4-(Cyanomethyl)benzoic acid 97%
4-(Cyanomethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Teplota tavenia: 196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00020382
Číslo CAS: 50685-26-2