Tlačiť
2-Nitro-m-toluidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methyl-2-nitroaniline
OR16981-1G OR16981-25G OR16981-5G
APOSOR16981-1GEA 29.84 EUR
APOSOR16981-1G APOSOR16981-25G APOSOR16981-5G
2-Nitro-m-toluidine 97%
2-Nitro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 105 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00074851
Číslo CAS: 601-87-6