Tlačiť
4(3H)-Pyrimidinone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Pyrimidinol, 4(3H)-Pyrimidone, 3H-Pyrimidin-4-one, 4-Hydroxypyrimidine, Pyrimidin-4(3H)-one
OR16979-5G OR16979-25G OR16979-100G OR16979-500G OR16979-1KG
APOSOR16979-5GEA 24.95 EUR
APOSOR16979-5G APOSOR16979-25G APOSOR16979-100G APOSOR16979-500G APOSOR16979-1KG
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Vzorec: C₄H₄N₂O
Teplota tavenia: 166…169 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006664
Číslo CAS: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4