Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR16978-100G
OR16978-25G
APOSOR16978-100GEA
290.81
EUR
APOSOR16978-100G
APOSOR16978-25G
Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Cyclopentanecarbaldehyde
Vzorec:
C₆H₁₀O Teplota varu: 140…141 °C Hustota: 0,919 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 28 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00060798 Číslo CAS: 872-53-7 EINECS: 212-829-7 OSN: 1989 ADR: 3,III |