Tlačiť
Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16978-100G OR16978-25G
APOSOR16978-100GEA 290.81 EUR
APOSOR16978-100G APOSOR16978-25G
Cyclopentanecarbaldehyde 95%
Cyclopentanecarbaldehyde
Vzorec: C₆H₁₀O
Teplota varu: 140…141 °C
Hustota: 0,919 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00060798
Číslo CAS: 872-53-7
EINECS: 212-829-7
OSN: 1989
ADR: 3,III