Tlačiť
8-Bromocaprylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16974-100G OR16974-250G OR16974-25G
APOSOR16974-100GEA 285.2 EUR
APOSOR16974-100G APOSOR16974-250G APOSOR16974-25G
8-Bromocaprylic acid
8-Bromocaprylic acid
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆COOH
Teplota varu: 147…150 °C/2mmHg
Teplota tavenia: 35…38 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004430
Číslo CAS: 17696-11-6
OSN: 3261
ADR: 8,II