Tlačiť
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
OR16973-1G OR16973-250MG OR16973-5G
APOSOR16973-1GEA 33.17 EUR
APOSOR16973-1G APOSOR16973-250MG APOSOR16973-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid 98%
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅IN₂O₂
Teplota tavenia: 241…242 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00461121
Číslo CAS: 75092-30-7