Tlačiť
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16966-1G OR16966-5G
APOSOR16966-1GEA 0 EUR
APOSOR16966-1G APOSOR16966-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₈H₁₇ClN₂
Teplota varu: 85…87 °C/7mmHg
Teplota tavenia: –23…–22 °C
Hustota: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 104-16-5
EINECS: 203-181-6