Tlačiť
3-Aminofenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
OR16952-1KG OR16952-500G OR16952-100G
APOSOR16952-1KGEA 116.33 EUR
APOSOR16952-1KG APOSOR16952-500G APOSOR16952-100G
3-Aminofenol
3-Aminofenol
Vzorec: C₆H₇NO
Teplota varu: 164 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 120…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007786
Číslo CAS: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
OSN: 2512
ADR: 6.1,III