Tlačiť
Tetrabutylammonium acetate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16951-100G OR16951-500G OR16951-1KG
APOSOR16951-100GEA 33.17 EUR
APOSOR16951-100G APOSOR16951-500G APOSOR16951-1KG
Tetrabutylammonium acetate 98%
Tetrabutylammonium acetate
Vzorec: C₁₈H₃₉NO₂
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043208
Číslo CAS: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8