Tlačiť
4-Methylmorfolin
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: NMM, N-Methylmorpholine
OR16938-100ML OR16938-500ML
APOSOR16938-100MLEA 34.9 EUR
APOSOR16938-100ML APOSOR16938-500ML
4-Methylmorfolin
4-Methylmorfolin
Vzorec: C₅H₁₁NO
Teplota varu: 115…116 °C
Teplota tavenia: –66 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 14 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006175
Číslo CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
OSN: 2535
ADR: 3+8,II