Tlačiť
Allyl bromide 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
OR16937-250G OR16937-1KG
APOSOR16937-250GEA 99.34 EUR
APOSOR16937-250G APOSOR16937-1KG
Allyl bromide 99%
Allyl bromide
Vzorec: C₃H₅Br
Mw: 120.98
Teplota varu: 70…71 °C
Teplota tavenia: –119 °C
Hustota: 1.398 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000244
Číslo CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
OSN: 1099
ADR: 3+6.1 I
Merck Index: 13,00285