Tlačiť
Iodotrimethylsilane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethyliodosilane, Trimethylsilyl iodide
OR16935-100G OR16935-250G
APOSOR16935-100GEA 99.34 EUR
APOSOR16935-100G APOSOR16935-250G
Iodotrimethylsilane
Iodotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉ISi
Mw: 200.09
Teplota varu: 105…106 °C
Hustota: 1.406 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –2 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00001028
Číslo CAS: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
OSN: 2924
ADR: 3+8 II