Tlačiť
jodetan 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl iodide
OR16933-100G OR16933-500G
APOSOR16933-100GEA 99.48 EUR
APOSOR16933-100G APOSOR16933-500G
jodetan 98%
jodetan
Vzorec: C₂H₅I
Teplota varu: 69…73 °C
Teplota tavenia: –108 °C
Hustota: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 53 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001091
Číslo CAS: 75-03-6
EINECS: 200-833-1
OSN: 1993
ADR: 3,III