Tlačiť
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole, N-BOC protected
OR1692-1G OR1692-5G
APOSOR1692-1GEA 34.85 EUR
APOSOR1692-1G APOSOR1692-5G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)-5-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂O₅
Mw: 292.2872 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864712
Číslo CAS: 914349-07-8