Tlačiť
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Iodo-2,3,5-trichloropyridine
OR16889-1G OR16889-5G
APOSOR16889-1GEA 383.47 EUR
APOSOR16889-1G APOSOR16889-5G
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine 95%
2,3,5-Trichloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅HCI₃IN
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 406676-23-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III