Tlačiť
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-(4-methylpiperidin-1-yl)aniline
OR16881-1G OR16881-500MG
APOSOR16881-1GEA 765.47 EUR
APOSOR16881-1G APOSOR16881-500MG
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
4-(4-Methylpiperazino)-2-(4-methylpiperidino)aniline
Vzorec: C₁₇H₂₈N₄
Mw: 288.44 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12025950
Číslo CAS: 1160474-88-3