Tlačiť
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)pyridine, (5-Chloropyridin-2-yl)methanol
OR16865-1G OR16865-250MG OR16865-5G
APOSOR16865-1GEA 33.13 EUR
APOSOR16865-1G APOSOR16865-250MG APOSOR16865-5G
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
(5-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Mw: 143.5709 g/mol
Teplota tavenia: 45…47 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10000856
Číslo CAS: 209526-98-7