Tlačiť
1-Boc-3-formylindole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected, 1-Boc-3-Formylindole
OR1671-5G OR1671-10G OR1671-25G
APOSOR1671-5GEA 24.91 EUR
APOSOR1671-5G APOSOR1671-10G APOSOR1671-25G
1-Boc-3-formylindole
1-Boc-3-formylindole
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₃
Mw: 245.2738 g/mol
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00049230
Číslo CAS: 57476-50-3