Tlačiť
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 4-oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2(1H)-carboxylate, Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-4(1H)-one, N-BOC protected
OR16703-1G OR16703-250MG
APOSOR16703-1GEA 324.91 EUR
APOSOR16703-1G APOSOR16703-250MG
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester 98%
4-Oxohexahydrocyclopenta[c]pyrrole-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₃
Mw: 225.29 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06658358
Číslo CAS: 879686-42-7