Tlačiť
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16676-1G OR16676-25G OR16676-5G
APOSOR16676-1GEA 24.91 EUR
APOSOR16676-1G APOSOR16676-25G APOSOR16676-5G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide 98%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide
Vzorec: C₄H₆N₄O
Mw: 126.12 g/mol
Teplota varu: 454 °C
Teplota tavenia: 187…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082808
Číslo CAS: 5334-31-6