Tlačiť
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Aminopyrazole-4-carboxamide Hemisulphate, 3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulphate salt, 3-Amino-4-carbamoylpyrazole Hemisulphate, 3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide hemisulphate, Allopurinol Related Compound A
OR16674-5G OR16674-25G OR16674-100G
APOSOR16674-5GEA 24.91 EUR
APOSOR16674-5G APOSOR16674-25G APOSOR16674-100G
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1) 97+%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxamide sulphate(2:1)
Vzorec: C8H14N8O6S
Mw: 350.31 g/mol
Teplota varu: 454.3 °C
Teplota tavenia: 224…232 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013093
Číslo CAS: 27511-79-1