Tlačiť
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 150.02 EUR
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₃ClN₂O₄
Teplota tavenia: 154…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08277061
Číslo CAS: 944450-97-9