Tlačiť
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-morpholin-4-ylphenyl)methanol, Benzenemethanol,3-(4-morpholinyl)-, 3-(Morpholin-4-yl)benzyl alcohol, 3-Morpholinobenzyl Alcohol
OR16605-1G OR16605-250MG
APOSOR16605-1GEA 159.25 EUR
APOSOR16605-1G APOSOR16605-250MG
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
(3-Morpholinophenyl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
Teplota tavenia: 51…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07772812
Číslo CAS: 145127-38-4