Tlačiť
Glycolaldehyde diethyl acetal
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Hydroxyacetaldehyde diethyl acetal, 2,2-Diethoxyethanol
OR16597-100G OR16597-25G OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA 340.48 EUR
APOSOR16597-100G APOSOR16597-25G APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Vzorec: HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂
Mw: 134.18 g/mol
Teplota varu: 166…167 °C
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00051486
Číslo CAS: 621-63-6
EINECS: 210-697-5