Tlačiť
Dibromoisocyanuric acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DBI, 1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6-trione
OR16500-25G OR16500-5G OR16500-1G
APOSOR16500-25GEA 278.78 EUR
APOSOR16500-25G APOSOR16500-5G APOSOR16500-1G
Dibromoisocyanuric acid
Dibromoisocyanuric acid
Vzorec: C₃HBr₂N₃O₃
Teplota tavenia: 309 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00463941
Číslo CAS: 15114-43-9
OSN: 3085
ADR: 5.1+8,II