Tlačiť
1,5-Dibromonaphthalene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 33.17 EUR
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromonaphthalene 98%
1,5-Dibromonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₆Br₂
Teplota tavenia: 130…130,5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00089984
Číslo CAS: 7351-74-8