Tlačiť
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-Methyl-4-methylbenzylamine
OR16470-1G OR16470-25G OR16470-5G
APOSOR16470-1GEA 66.59 EUR
APOSOR16470-1G APOSOR16470-25G APOSOR16470-5G
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
N-Methyl-1-(p-tolyl)methanamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115412
Číslo CAS: 699-04-7
OSN: 3265
ADR: 8,III