Tlačiť
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16451-1G OR16451-5G
APOSOR16451-1GEA 24.95 EUR
APOSOR16451-1G APOSOR16451-5G
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid 98%
2-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆O₂S
Teplota tavenia: 115…117 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01859891
Číslo CAS: 1918-78-1