Tlačiť
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR16444-1G OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA 64.89 EUR
APOSOR16444-1G APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 265.005 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11100199
Číslo CAS: 390360-97-1