Tlačiť
3-Methoxypicolinic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR16441-1G OR16441-250MG
APOSOR16441-1GEA 117.76 EUR
APOSOR16441-1G APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinic acid
3-Methoxypicolinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Mw: 153.1354 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367569
Číslo CAS: 16478-52-7