Tlačiť
Diphenyl phosphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diphenyl hydrogen phosphate
OR16436-100G OR16436-25G OR16436-5G
APOSOR16436-100GEA 94.67 EUR
APOSOR16436-100G APOSOR16436-25G APOSOR16436-5G
Diphenyl phosphate
Diphenyl phosphate
Vzorec: C₁₂H₁₁O₄P
Teplota tavenia: 62…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003033
Číslo CAS: 838-85-7
EINECS: 212-357-2