Tlačiť
1-Chloroethyl chloroformate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Chloroethyl carbonochloridate
OR16433-100G OR16433-25G OR16433-500G
APOSOR16433-100GEA 75.01 EUR
APOSOR16433-100G APOSOR16433-25G APOSOR16433-500G
1-Chloroethyl chloroformate 98%
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 118…121 °C
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40,5 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000647
Číslo CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
OSN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II