Tlačiť
Tetrabutylammonium nitrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 239.07 EUR
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutylammonium nitrate
Tetrabutylammonium nitrate
Vzorec: C₁₆H₃₆N₂O₃
Teplota tavenia: 116…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043202
Číslo CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
OSN: 1479
ADR: 5.1,III