Tlačiť
3-Chloro-2-methylpropene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 EUR
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Chloro-2-methylpropene
3-Chloro-2-methylpropene
Vzorec: C₄H₇Cl
Teplota varu: 71…72 °C
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –10 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000953
Číslo CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
OSN: 2554
ADR: 3,II