Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Hydroxymethyl-phenoxyacetic acid, HMP Linker
OR16415-25G OR16415-5G
APOSOR16415-25GEA 46.47 EUR
APOSOR16415-25G APOSOR16415-5G
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid 97%
4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Mw: 182.2 g/mol
Teplota tavenia: 107…114 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00057827
Číslo CAS: 68858-21-9