Tlačiť
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16411-100G OR16411-25G OR16411-5G
APOSOR16411-100GEA 336.94 EUR
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G APOSOR16411-5G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉NO₃
Teplota varu: 267 °C
Teplota tavenia: 2 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007192
Číslo CAS: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1