Tlačiť
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 66.59 EUR
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Teplota varu: 118…121 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144269
Číslo CAS: 924-99-2