Tlačiť
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Chlorobenzoyl chloride
OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 38.17 EUR
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
4-Chlorobenzoyl chloride 98%
4-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Mw: 175.01
Teplota varu: 221…222 °C
Teplota tavenia: 41944 °C
Hustota: 1.377 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000686
Číslo CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
OSN: 3265
ADR: 8 II