Tlačiť
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G OR16150-5G OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA 24.91 EUR
APOSOR16150-1G APOSOR16150-5G APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15 g/mol
Teplota tavenia: 170…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01194284
Číslo CAS: 567-61-3