Tlačiť
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Methylsulphinyl)benzoic acid
OR16149-1G OR16149-250MG OR16149-500MG
APOSOR16149-1GEA 104.69 EUR
APOSOR16149-1G APOSOR16149-250MG APOSOR16149-500MG
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
2-(Methylsulphinyl)benzenecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₃S
Teplota tavenia: 150…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01936003
Číslo CAS: 19093-34-6