Tlačiť
3-Cyanobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 54.88 EUR
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
3-Cyanobenzoic acid 98%
3-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
Mw: 147.13
Teplota tavenia: 220…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002486
Číslo CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1