Tlačiť
2-Ethylbenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16146-100G OR16146-25G OR16146-5G
APOSOR16146-100GEA 170.08 EUR
APOSOR16146-100G APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoic acid 98%
2-Ethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota tavenia: 62…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00045838
Číslo CAS: 612-19-1