Tlačiť
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR16145-1G OR16145-25G OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA 24.91 EUR
APOSOR16145-1G APOSOR16145-25G APOSOR16145-5G
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Mw: 186.59
Teplota tavenia: 172…176 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01317994
Číslo CAS: 82477-67-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III