Tlačiť
3-Iodobenzyl alcohol, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 348.49 EUR
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
3-Iodobenzyl alcohol, Technical Grade
3-Iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₇IO
Mw: 234.04
Teplota varu: 254…255 °C
Hustota: 1.842 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004635
Číslo CAS: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9