Tlačiť
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Acetylfuran
OR16082-1G OR16082-500MG
APOSOR16082-1GEA 613.26 EUR
APOSOR16082-1G APOSOR16082-500MG
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
1-(Furan-3-yl)ethanone
Vzorec: C₆H₆O₂
Mw: 110.112 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01568491
Číslo CAS: 14313-09-8